SRE0053
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
동의어(들):
Glycyl-glycine Endopeptidase
크기 선택
₩652,544
크기 선택
About This Item
₩652,544
추천 제품
생물학적 소스
bacterial (Staphylococcus sp.)
Quality Level
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥500 units/mg protein
분자량
26,926 Da
구성
protein, 50-70% biuret
포장
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
농도
50—70% protein
적합성
suitable for microbiological tests
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
pH Optimum for activity: ~7.5
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)