주요 문서
SML3563
Sigma-Aldrich
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩264,002
25 MG
₩1,060,675
₩264,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩264,002
25 MG
₩1,060,675
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H21N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
415.51
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩264,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
InChI
1S/C23H21N5OS/c1-2-6-19-16(4-1)12-20(29-19)18-14-30-23(26-18)15-7-10-28(11-8-15)13-21-25-17-5-3-9-24-22(17)27-21/h1-6,9,12,14-15H,7-8,10-11,13H2,(H,24,25,27)
InChI key
JOCPQSJABURDDD-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor
Complex 1 probe BAY-179 is a cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jeffrey Mowat et al.
ACS medicinal chemistry letters, 13(3), 348-357 (2022-03-19)
Mitochondria are key regulators of energy supply and cell death. Generation of ATP within mitochondria occurs through oxidative phosphorylation (OXPHOS), a process which utilizes the four complexes (complex I-IV) of the electron transport chain and ATP synthase. Certain oncogenic mutations