주요 문서
SML0590
Sigma-Aldrich
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(E)- 3′-methoxy-3,4′,5-stilbenetriol, (E)-5-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, 3′-Methoxyresveratrol, Isorhapotigenin, Isorhapotogenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩181,990
25 MG
₩715,880
₩181,990
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩181,990
25 MG
₩715,880
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
258.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩181,990
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI key
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation.
Isorhapontigenin or 4-methoxyresveratrol is a stilbene derivative isolated from a number of plants including Chinese medical herbs Gnetum Cleistostachyum and Iris Domestica (Belamcanda chinensis, leopard lily), and wine grapes. Similarly to resveratrol, isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation. Also, Isorhapontigenin exhibits pro-apoptopic and anti-cancer activities through downregulation of XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein).
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the recommended diluent for isorhapontigenin
    1 답변
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized at 15 mg/mL in DMSO.