SML3317
Losartan
≥98% (HPLC), powder, angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
동의어(들):
1-[1-[[2′-(2H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1′-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89
크기 선택
₩133,777
출고 가능일2025년 4월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩133,777
출고 가능일2025년 4월 02일세부사항
추천 제품
제품명
Losartan, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2
InChI
1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
InChI key
PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)