주요 문서
SML3062
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122-R
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)propionamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩115,507
25 MG
₩466,088
₩115,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩115,507
25 MG
₩466,088
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14ClN5O
CAS Number:
Molecular Weight:
315.76
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩115,507
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
InChI
1S/C15H14ClN5O/c1-2-12(22)20-10-5-3-4-6-11(10)21-15-13-9(16)7-17-14(13)18-8-19-15/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,22)(H2,17,18,19,21)
InChI key
XWBFUHLMYSMDTN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BSJ-04-122-R is a reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122. BSJ-04-122-R des not inhibit JNK phosphorylation.
reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jie Jiang et al.
Cell chemical biology, 27(12), 1553-1560 (2020-09-12)
MKK4/7 are kinases that phosphorylate JNKs and regulate the MAPK signaling pathway. Their overexpression has been associated with tumorigenesis and aggressiveness in cancers such as breast, prostate, non-small cell lung, and pediatric leukemia, making them a potential target for inhibitor