420130
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂, SAPK Inhibitor III, SAPK Inhibitor III, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂
크기 선택
₩404,072
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
About This Item
₩404,072
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
JNK
포장
경고
서열
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable