SML3041
CRBN-6-5-5-VHL
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CRBN-6-5-5-VHL, (2S,4R)-1-((2S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, CRBN degrader, CRBN directed PROTAC, CRBN-VHL hetero-PROTAC
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)NCCCCCCOCCCCCOCCCCC(N[C@H](C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C=C5)C6=C(C)N=CS6)=O)C[C@@H](O)C4)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C51H69N7O10S/c1-33-44(69-32-54-33)35-20-18-34(19-21-35)30-53-46(62)40-29-36(59)31-57(40)50(66)45(51(2,3)4)55-41(60)17-8-13-28-68-27-12-7-11-26-67-25-10-6-5-9-24-52-38-16-14-15-37-43(38)49(65)58(48(37)64)39-22-23-42(61)56-47(39)63/h14-16,18-21,32,36,39-
InChI key
LIMCHOLAKDUZDS-XARBDFOFSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)