444143
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic
The MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, also referenced under CAS 548472-68-0, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
동의어(들):
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, MDM2 Inhibitor IV
크기 선택
₩219,037
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩219,037
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (TLC and HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
solubility
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2N(C(=NC2c5ccc(cc5)Cl)c4c(cc(cc4)OC)OC(C)C)C(=O)N3CCNC(=O)C3
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
MDM2
포장
경고
재구성
기타 정보
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable