주요 문서
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩191,531
₩191,531
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩191,531
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H27N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
453.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩191,531
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96% (TLC)
양식
solid
solubility
DMSO: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
InChI key
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Selective inhibitor of protein kinase C.
주의사항
Protect from light
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)