SML0302
4-CMTB
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-Chloro-α-(1-methylethyl)-N-2-thiazolyl-benzeneacetamide
크기 선택
₩421,631
크기 선택
About This Item
₩421,631
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(C(=O)Nc1nccs1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H15ClN2OS/c1-9(2)12(10-3-5-11(15)6-4-10)13(18)17-14-16-7-8-19-14/h3-9,12H,1-2H3,(H,16,17,18)
InChI key
AZYDQCGCBQYFSE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)