주요 문서
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 μG
₩546,984
1 MG
₩931,161
₩546,984
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
500 μG
₩546,984
1 MG
₩931,161
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C147H207N41O34S2
Molecular Weight:
3156.60
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩546,984
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
제품명
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥70%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
애플리케이션
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)