S9070
SB 220025 trihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinyl)imidazole trihydrochloride
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
H2O: 22 mg/mL
주관자
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Nc1nccc(n1)-c2c(ncn2C3CCNCC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C18H19FN6.3ClH/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14;;;/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24);3*1H
InChI key
IPFBHUGKKONHFR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.