주요 문서
RAB0454
Sigma-Aldrich
Cell-Based phospho-STAT ELISA Samper Kit for detecting phospho-STAT1 (pTyr701), phospho-STAT3 (pTyr705), and phospho-STAT5 (pTyr694) in cultured cell lines
192 assays
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,554,473
₩1,554,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,554,473
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
₩1,554,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
사용
192 assays
종 반응성
rat, human, mouse
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
일반 설명
The Cell-Based STAT (activated) ELISA Sample Kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit which can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Stat1 (pTyr701), Stat3 (pTyr705) and Stat5 (pTyr694) phosphorylation and screening the effect of various treatment, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines (Stat5 only can be used for detecting human cell lines).
면역원
Stat1 (pTyr701), Stat3 (pTyr705), Stat5 (pTyr694) synthetic phosphopeptides, Recombinant Human Stat1, Stat3 & Stat5
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
  • RABSTOP1Stop SolutionSDS
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)SDS
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate ASDS
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BSDS
모두 보기 (10)
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)