주요 문서
RABWASH1
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer Concentrate A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 ML
₩59,987
₩59,987
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
30 ML
₩59,987
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.32
₩59,987
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
Intended for use with ELISA kits.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)