Merck
RABBLOCK
5x Blocking Solution (Item F)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)