As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized in chloroform at 50 mg/mL. In addition, this material is also soluble in DMSO at 5 mg/mL. DMSO stock solutions are stable for at least 6 months at -20°C. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/140/282/r7772pis.pdf
R7772
Roscovitine
≥98% (TLC)
동의어(들):
2-(R)-[[9-(1-Methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, 6-(Benzylamino)-2(R)-[[1-(hydroxymethyl)propyl]amino]-9-isopropylpurine
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
mp
106-107 °C
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
유전자 정보
human ... CDK1(983) , CDK2(1017) , CDK5(1020) , CDK7(1022) , CDK9(1025) , CDKN1A(1026) , CDKN1B(1027) , CDKN1C(1028) , CDKN2A(1029) , CDKN2B(1030) , CDKN2C(1031) , CDKN2D(1032) , CDKN3(1033)
mouse ... CDK1(12534)
rat ... CDK1(54237)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- an inhibitor of p34cdc2/cyclin B kinase to preculture porcine oocytes[1]
- as a supplement in TCM199 medium for in vitro prematuration of cumulus-oocyte complexes (COCs) of adult goats[2]
- in astrocyte conditioned media as an inhibitor of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5)[3]
- as a CDK2 inhibitor in culture media to treat hESCs[4]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.
-
In what solvent and at what concentration do I reconstitute Roscovitine (R7772) ?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-