238803
Cdk2 Inhibitor III
The Cdk2 Inhibitor III, also referenced under CAS 199986-75-9, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
Cdk2 Inhibitor III, 2( bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313, 2(bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313
크기 선택
₩129,717
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩129,717
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccc(cc3)OC)N(CCO)CCO)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O3/c1-14(2)26-13-22-17-18(21-12-15-4-6-16(29-3)7-5-15)23-20(24-19(17)26)25(8-10-27)9-11-28/h4-7,13-14,27-28H,8-12H2,1-3H3,(H,21,23,24)
InChI key
NQVIIUBWMBHLOZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Cdk2/A, Cdk2/E
포장
경고
재구성
기타 정보
Brooks, E.E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 29207.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1