주요 문서
SML1254
Sigma-Aldrich
R547
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Ro 4584820, [4-Amino-2-(1-methanesulfonylpiperidin-4-ylamino)pyrimidin-5-yl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩152,859
₩152,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩152,859
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21F2N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
441.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩152,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(NC2CCN(S(=O)(C)=O)CC2)=NC=C1C(C3=C(OC)C=CC(F)=C3F)=O
InChI
1S/C18H21F2N5O4S/c1-29-13-4-3-12(19)15(20)14(13)16(26)11-9-22-18(24-17(11)21)23-10-5-7-25(8-6-10)30(2,27)28/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24)
InChI key
JRNJNYBQQYBCLE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4 with Ki of 2 nM for CDK1/cyclin B, 3 nM for CDK2/cyclin E, and 1 nM for CDK4/cyclin D1. R547 is less potent for CDK7 and GSK3α/β, and inactive (Ki > 5,000 nmol/L) against a panel of >120 unrelated kinases. R547 was shown to inhibit retinoblastoma protein in tumor cells and xenografts and showed up to 95% tumor growth inhibition in the HCT116 human colorectal tumor xenograft model in nude mice.
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a