P8415
Peroxidase from horseradish
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
동의어(들):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
크기 선택
₩168,693
크기 선택
About This Item
₩168,693
추천 제품
유형
Type XII
양식
essentially salt-free, lyophilized powder
특이 활성도
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
분자량
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
흡수비
RZ ≥3.0
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
단위 정의
제조 메모
분석 메모
기질
저해제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
프로토콜
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.