A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
동의어(들):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
크기 선택
₩191,835
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩191,835
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable