생물학적 소스
horseradish
Quality Level
유형
Type II
형태
essentially salt-free, lyophilized powder
특이 활성도
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
분자량
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
흡수비
RZ ≥1.8
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
단위 정의
분석 메모
기타 정보
기질
억제제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
프로토콜
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)