분석
≥98% (TLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
유전자 정보
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
289.8 °F
Flash Point (°C)
143.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges