H9882
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
동의어(들):
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
크기 선택
₩111,447
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
크기 선택
About This Item
₩111,447
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
추천 제품
제품명
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
양식
powder
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
형광
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Enzymatic Assay of Invertase