M103
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
solid
동의어(들):
2′-Methyl-MPTP hydrochloride
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
solid
Quality Level
색상
white
solubility
H2O: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-11-5-3-4-6-13(11)12-7-9-14(2)10-8-12;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
InChI key
QLIQCKBPYIWPTE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges