주요 문서
M0560
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.1 MG
₩777,389
₩777,389
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
0.1 MG
₩777,389
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩777,389
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 110 kDa
종 반응성
human, monkey
기술
western blot: 2-10 μg/mL
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
면역원
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)