product name
Pyocyanin, from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
생물학적 소스
Pseudomonas aeruginosa
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
solid
solubility
DMSO: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
InChI key
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.