Merck
다음으로 건너뛰기
IP50
Protein G Immunoprecipitation Kit
sufficient for 50 assays
동의어(들):
Immunoprecipitation kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 kit
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩1,440,488
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
₩1,440,488
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The kit is designed to allow maximal recovery of immunoprecipitates. It provides all the necessary reagents to perform immunoprecipitation from cell extracts of any protein to which a suitable antibody is available. Based on protein G, the kit binds to most commonly used antibodies. In addition, spin columns are provided to enable quick washes without the loss of protein G resin and thus protein yield is maximized.
Features and Benefits
  • Minimal loss of antigen-antibody bound beads during washing.
  • Minimal or no non-specific signals by increasing the stringency of the washing step.
Preparation Note
When preparing reagents, use ultrapure water (17M -cm)
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
AA0100ET0300IP0010
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS & 가격
  • 5 M Sodium chloride solution 15 mL
    SDS
  • Protein G Agarose 2 mL
    SDS
  • 10% Sodium dodecyl sulfate solution 1 mL
    SDS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
저장 등급
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
IP50-1KT04061833866092