₩574,693
재고 있음세부사항
추천 제품
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
양식
aqueous ethanol suspension
분석물 화학적 분류
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
라벨링 범위
~2 mg per mL
기술
affinity chromatography: suitable
Matrix
Sepharose 4B Fast Flow
기질 활성
cyanogen bromide
기질 부착
amino
기질 스페이서
1 atom
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
P3296-5Ml′s updated product number is GE17-0618-01
애플리케이션
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
115.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
프로토콜
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.