I5278
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
동의어(들):
IGF Binding Protein-3, IGFBP-3
크기 선택
₩1,139,338
크기 선택
About This Item
₩1,139,338
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in NSO cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
0.01-0.25 μg/mL
분자량
29 kDa
포장
pkg of 25 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IGFBP3(3486)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges