H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI key
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
유전자 정보
human ... HRH3(11255)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)