주요 문서
GE80-1106-56
Cooling tubing for MultiTemp IV thermostatic controller
L × O.D. × I.D. 4 m × 12 mm × 8 mm, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 80110656
길이 × O.D. × I.D.
4 m × 12 mm × 8 mm
관련 카테고리
일반 설명
The cooling tubing, tubing connector set and hose clamps provide a flexible and safe way to connect Multiphor II to a thermostatic circulator such as MultiTemp III.
법적 정보
MultiTemp is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)