주요 문서
BR143270
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 6 mm × 9 mm × 1.5 mm, L 20 m
동의어(들):
Special laboratory tubing, Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PVC
제조업체/상표
BRAND 143270
I.D. × O.D. × 너비
6 mm × 9 mm × 1.5 mm
길이
20 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)