주요 문서
CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
동의어(들):
repeater
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩821,643
₩821,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩821,643
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩821,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 6636
관련 카테고리
일반 설명
For a smooth start, the Corning Step-R Repeating Pipettor Starter Pack is packaged with the Step-R Repeating Pipettor, 2 syringe tip adapters (25 mL and 50 mL), and 24 non-sterile syringe tips samples (0.05 mL, 2.5 mL, 5 mL, 12.5 mL, 25 mL, and 50 mL).
  • Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
  • Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
  • Maintenance-free
  • Meets ISO 8655 requirements
  • Delivered with QC certificate
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)