주요 문서
Z116866
Sigma-Aldrich
Syringe PP/PE without needle
luer slip tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
동의어(들):
polypropylene syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩90,234
₩90,234
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩90,234
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
₩90,234
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
무균
sterile
특징
graduated 0.2 mL
포장
pkg of 100 ea individually wrapped
제조업체/상표
Fortuna Graf
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)