분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: soluble
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI key
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자