product name
Tunicamycin from Streptomyces sp.,
Quality Level
solubility
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy
THF: soluble <1 mg/mL
dioxane: soluble <1 mg/mL
DMF: soluble >10 mg/mL
pyridine: >10 mg/mL
DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL
methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
acetone: insoluble
aqueous base: insoluble
chloroform: insoluble
ethyl acetate: insoluble
항생제 활성 스펙트럼
fungi
viruses
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-18(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(3)43)29(49)28(48)22(17-42)55-35)16-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-15-14-24(46)40-37(41)53/h11,13-15,18,20-22,25-36,42,44,47-52H,4-10,12,16-17H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b13-11+/t20-,21-,22+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI key
YJQCOFNZVFGCAF-WPTOCQRYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
문서
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.