생물학적 소스
sheep
결합
FITC conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
저장 조건
protect from light
기술
direct immunofluorescence: 1:160
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
일반 설명
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is a fluorescein derivative (fluorochrome) used to tag antibodies, including secondary antibodies, for use in fluorescence-based assays and procedures. FITC excites at 495 nm and emits at 521 nm.
애플리케이션
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
기타 정보
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)