주요 문서
EP5242956003
Eppendorf® Microloader
pkg of 192 ea
동의어(들):
Flow indicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
포장
pkg of 192 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5242956003
일반 설명
  • Microloader tips are extremely long, fine, and flexible for filling microcapillaries for microinjection
  • Unique tips are ideal for recovering surplus solution from the capillary
  • Provides the ideal solution where additional reach is needed while pipetting the smallest volumes.
특징 및 장점
  • Microloader tip with a volume range of 0.5-20 uL
  • Light gray color tips of 100mm length
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microloader is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)