주요 문서
MTCP5720
MTC Bio LoadWell Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
동의어(들):
pipetting tip, plastic tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩205,030
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩205,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41121606
NACRES:
NB.15
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
(virgin medical grade polypropylene)
clear
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
endotoxin free
포장
rack of 10 × 96 ea
제조업체/상표
MTC Bio P5720
용량
200 μL
팁 직경
0.7 mm
용적
200 μL
관련 카테고리
일반 설명
LoadWell Gel Loading Pipet Tip, 200ul, 0.7mm diameter tip, Sterile, 10 racks of 96 tips, 960 tips/pk.
LoadWell Gel Loading Tips have a 0.7mm outer diameter microcapillary orifice, ideal for introducing samples into gel electrophoresis wells. Designed to fit all standard 200uL pipettes (as well as 20uL, 50uL and 100uL pipettes), they are supplied sterile (E-beam), and packaged in autoclavable racks of 96 tips. Produced from virgin medical grade polypropylene, they are RNase, DNase, endotoxin and pyrogen free.
특징 및 장점
  • Narrow diameter, flexible capillary
  • Universal fir for standard pipettors
  • E-beam sterilized
  • Free of RNase, DNase, and Pyrogens
  • Convenient rack packaging
법적 정보
LoadWell is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)