주요 문서
F6521
Jewelers forceps, Dumont No. 5
L 4 1/4 in., Inox alloy
동의어(들):
Dumont forceps, Fine-tipped forceps, Precision forceps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩183,005
₩183,005
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩183,005
About This Item
UNSPSC 코드:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
₩183,005
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
material
Inox alloy
길이
4 1/4 in.
일반 설명
Bevelled, very fine shanks
품질
Biology grade
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What are the dimensions of the tip? Is the product autoclavable?
    1 답변
    1. The tip dimensions are 0.05 x 0.02mm. This item is autoclavable.