주요 문서
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩203,203
₩203,203
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩203,203
About This Item
UNSPSC 코드:
41121606
NACRES:
NB.01
₩203,203
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless
polypropylene
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 200 ea (Bulk packed)
제조업체/상표
Sorenson 1512
최대 용적
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
애플리케이션
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)