주요 문서
EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.22
제품 EP0030122402은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
conical bottom polypropylene
특징
Forensic DNA grade
with screw cap
포장
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030122402
측정 범위
5.0 mL
파라미터
25000 × g max. RCF
깊이
17 mm
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)