주요 문서
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL
동의어(들):
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩177,828
₩177,828
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩177,828
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
₩177,828
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile; γ-irradiated
루프 크기
1 μL
색상
color-coded blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
포장
In tray packs containing 10 loops
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)