주요 문서
AXYSCT5MLS
Screw-cap tubes and caps, self-standing, assembled
capacity 5 mL, blue, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩233,247
₩233,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩233,247
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩233,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue
conical bottom tube
screw top cap
무균
sterile
특징
graduations
포장
pack of 25 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-5ML-S
Corning
용량
5 mL
색상
clear
피팅
cap (screw cap)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Unassembled and made up of virgin polypropylene
  • Free from RNase-/DNase and human DNA
  • Large, frosted writing area with graduation at intervals of 1.0 mL
  • Tight fit between the tube and the cap ensures a leak-proof seal
  • Sterile and nonpyrogenic in nature
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)