주요 문서
BR704012
BRAND® bottle for dispensers
capacity 100 mL, without coating
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩14,718
₩14,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩14,718
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩14,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
조인트
Joints threaded neck (GL45)
특징
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704012
용량
100 mL
직경 × 높이
50 mm × 125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Space-saving square base. Available ethylene-acrylate-coated or uncoated. The coating envelops the glass bottle like a protection skin. Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably. The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C. To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)