D7000
Deoxycorticosterone acetate
동의어(들):
11-Deoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 21-Acetoxyprogesterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione 21-acetate, Cortexone acetate, DOC acetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
무균
non-sterile
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
H2O: insoluble
acetone: soluble (1 in 30)
alcohol: soluble (1 in 50)
chloroform: freely soluble
dioxane: slightly soluble
vegetable oils: slightly soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChI key
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
유전자 정보
human ... NR3C2(4306)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)