I7379
Imipramine hydrochloride
≥99% (TLC), powder, selective serotonin reuptake inhibitor
동의어(들):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Imipramine hydrochloride, ≥99% (TLC)
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
주관자
Novartis
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a non- selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) tricyclic anti-depressant (DD-IMI) to treat animals[3]
- to investigate its interaction with insulin in aqueous solution[4]
- to abolish the ability of internalized lipoproteins to stimulate cholesteryl esterification[5]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)