주요 문서
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
동의어(들):
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩530,642
₩530,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩530,642
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
₩530,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
제조업체/상표
Corning 3930
크기
96 wells
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)