주요 문서
CLS3931
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩60,393
₩60,393
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩60,393
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
₩60,393
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 25
case of 50
제조업체/상표
Corning 3931
크기
96 wells
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)