₩256,897
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
설명
storage mat III
무균
non-sterile
non-sterile
포장
case of 100 ea
pack of 25 ea
제조업체/상표
Corning 3080
크기
96 wells
적합성
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
- Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
- Nonsterile and non-treated surface.
- Free of DNase- and RNase.
- Applied manually or with Storage Mat Applicator.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객